Description
- Gloves dry faster than cotton to efficiently eliminate moisture from the skin
- Special hollow-core fibres provide a thermal insulation barrier between the skin and surrounding environment
- Automatic knit technology construction for longer, more comfortable wear
- Seamless design eliminates any potential discomfort or skin irritation
- Thermal insulation for cold weather protection
- Ambidextrous to fit either hand
Spécification
Spécification
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009; Category III |
| Coating Material | Uncoated |
| Color | Blue |
| Exterior Finish | No Texture |
| Hand | Ambidextrous |
| Material | Thermolite |
| Product Type | Thermal Mechanic's Gloves |
| Size | 9 |
| EN388 Standard | 214XA |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?