Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 58-55-9 |
| Color | White |
| Assay Percent Range | 0.9951 |
| Molecular Formula | C7H8N4O2 |
| Quantity | 100 g |
| Synonym | theophylline, 1,3-dimethylxanthine, elixophyllin, theophyllin, theolair, nuelin, theophylline anhydrous, respbid, theocin, theo-dur |
| InChI Key | ZFXYFBGIUFBOJW-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)NC=N2 |
| IUPAC Name | 1,3-dimethyl-7H-purine-2,6-dione |
| Molecular Weight (g/mol) | 180.167 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- THEOPHYLLINE
- Danger
- Acute toxicity Category 3
- H301-Toxic if swallowed.
- P264-Wash skin thoroughly after handling.
- P270-Do not eat, drink or smoke when using this product.
- P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
- P405-Store locked up.
- P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
- MIXTURE LIST-Contain: Theophylline
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?