Learn More
Thapsigargin, 99% (TLC), 97.6% (HPLC), MP Biomedicals™
Product Code. 11434282 Shop All MP Biomedicals Products
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
Unit Size:
1mg
5mg
Product Code. 11434282
Brand: MP Biomedicals 0215899901
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Identificadores de productos químicos
CAS 67526-95-8
Molecular Formula C34H50O12
Molecular Weight (g/mol) 650.76
MDL Number MFCD00083511
InChI Key IXFPJGBNCFXKPI-FSIHEZPISA-N
Synonym thapsigargin, unii-z96bq26rzd, z96bq26rzd, chembl96926, octanoic acid 3s-3alpha, 3abeta, 4alpha, 6beta, 6abeta, 7beta, 8alpha z , 9balpha-6-acetyloxy-2,3,-3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydro-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-2-methyl-1-oxo-2-butenyl oxy-2-oxo-4-1-oxobutoxy-azuleno 4,5-b furan-7-yl ester, octanoic acid, 6-acetyloxy-2,3,3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydro-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-2-methyl-1-oxo-2-butenyl oxy-2-oxo-4-1-oxobutoxy azuleno 4,5-b furan-7-yl ester, 3s-3alpha,3abeta,4alpha,6beta,6abeta,7beta,8alpha z ,9balpha, tg1, --thapsigargin, octanoic acid 3s-3alpha, 3abeta, 4alpha, 6beta,6abeta, 7beta, 8alpha z , 9balpha-6-acetyloxy-2,3,-3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydro-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-2-methyl-1-oxo-2-butenyl oxy-2-oxo-4-1-oxobutoxy-azuleno 4,5-b furan-7-yl ester, octanoic acid 3s-3alpha, 3abeta, 4alpha,6beta, 6abeta, 7beta, 8alpha z , 9balpha-6-acetyloxy-2,3,-3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydro-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-2-methyl-1-oxo-2-butenyl oxy-2-oxo-4-1-oxobutoxy-azuleno 4,5-b furan-7-yl ester
PubChem CID 126969181
IUPAC Name (3S,3aR,4S,6S,6aR,7S,8S,9bS)-6-(acetyloxy)-4-(butanoyloxy)-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-{[(2Z)-2-methylbut-2-enoyl]oxy}-2-oxo-2H,3H,3aH,4H,5H,6H,6aH,7H,8H,9bH-azuleno[4,5-b]furan-7-yl octanoate
SMILES CCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](OC(=O)C(\C)=C/C)C(C)=C2[C@@H]3OC(=O)[C@@](C)(O)[C@@]3(O)[C@H](C[C@](C)(OC(C)=O)[C@@H]12)OC(=O)CCC
Especificaciones
Color White
Assay Percent Range 99% (TLC), 97.6% (HPLC)
Quantity 1 mg
Formula Weight 650.76
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material Thapsigargin, For TLC and HPLC analysis
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado