Learn More
TGF-beta 1, 2, 3 Antibody, R&D Systems™
Beschreibung
TGF beta 1/2/3 Monoclonal specifically detects TGF beta 1/2/3 in Bovine∣Canine∣Chicken∣Hamster∣Human∣Mink∣Mouse∣Multi-species∣Opossum∣Pig∣Rabbit∣Rat∣Rhesus Macaque∣Transgenic Mouse samples. It is validated for Activation∣Agonist Activity∣Binding Inhibition∣Bioassay∣Blocking∣Co-IP∣Depletion Assay∣Dot Blot∣ELISA Capture∣ELISA Capture (Matched Antibody Pair)∣ELISA Development∣ELISA Development (Capture)∣Flow Cytometry∣Functional Assay∣Immunocytochemistry∣Immunohistochemistry∣Immunohistochemistry (Frozen)∣Immunohistochemistry (Paraffin)∣Immunoprecipitation∣In vivo Assay∣Luminex Development∣Neutralization∣Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | TGF beta 1/2/3 |
| Applications | Activation, Agonist Activity, Binding Inhibition Assay, Bioassay, Blocking Assay, Co-immunoprecipitation (Co-IP), Depletion Assay, Dot Blot, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Development, ELISA Development (Capture), Flow Cytometry, Functional Assay, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, In vivo Assay, Luminex, Neutralization, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 1D11 |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1 μg/mL, Binding Inhibition, Neutralization 0.25-1.25 μg/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 μg/mL |
| Formulation | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| Gene Alias | ARVD1, CED, DPD1, LAP, LDS5, RNHF, TGF beta1, TGFB, TGFB1, TGFB2, TGFB3, TGFbeta, TGFbeta 1, TGFbeta 2, TGFbeta 3, transforming growth factor, beta 1 |
| Gene Symbols | TGFB1 |
| Host Species | Mouse |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?