Learn More
TG 100801, MedChemExpress
Description
TG 100801 is a prodrug that generates TG 100572 by de-esterification in development to treat age-related macular degeneration. TG 100572 is a multi-targeted kinase inhibitor which inhibits receptor tyrosine kinases and Src kinases
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | TG 100801 |
| CAS | 867331-82-6 |
| Color | Red |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C33H30ClN5O3 |
| Quantity | 10 mg |
| Solubility Information | DMSO : 5.56 mg/mL (9.58 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=CC=CC=C1)OC2=CC=C(Cl)C(C3=CC(C)=C(N=C(NC(C=C4)=CC=C4OCCN5CCCC5)N=N6)C6=C3)=C2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 580.08 |
| Formula Weight | 580.08 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?