Learn More
Tetramethylammonium Borohydride, TRC
Product Code. 30415184
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
Unit Size:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30415184 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30415184 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT204675250MG
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Tetramethylammonium Borohydride
CAS 16883-45-7
Molecular Formula C4 H12 N . B
Quantity 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C4H12N.B/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;/q+1;-1
SMILES [B-].C[N+](C)(C)C
IUPAC Name boron(1-);tetramethylazanium
Molecular Weight (g/mol) 84.956
Formula Weight 85.106
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.