Learn More
Tetrahydro-3-furanmethanamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Tetrahydro-3-furanmethanamine |
| CAS | 165253-31-6 |
| Molecular Formula | C10 H16 O |
| Quantity | 5 g |
| Synonym | (Tetrahydrofuran-3-yl)methanamine, 1-(Tetrahydrofuran-3-yl)methanamine, 3-Aminomethyltetrahydrofuran, N-(3-Tetrahydrofurylmethyl)amine, Tetrahydro-3-furanmethanamine, [(Tetrahydrofuran-3-yl)methyl]amine |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h9-11H,1,3-6H2,2H3/t9-,10?/m1/s1 |
| SMILES | CC(=C)[C@@H]1CCC(=C)C(O)C1 |
| IUPAC Name | (5R)-2-methylidene-5-prop-1-en-2-ylcyclohexan-1-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 152.233 |
| Formula Weight | 152.12 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?