missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tetraethylammonium Tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich™

Code produit 15810321
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
15810321 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15810321 Fournisseur Sigma Aldrich Code fournisseur 8182460025
 Restricted Item
Estimated Shipment: 16-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

CAS 429-06-1
Melting Point 365°C to 368°C
Molecular Formula (C2H5)4NBF4
MDL Number MFCD00011827
Quantity 25 g
Synonym Tetraethylammonium tetrafluoroborate, Tetraethylammonium tetrafluoroborate
Molecular Weight (g/mol) 217.06
Grade Research
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.