Learn More
Tetradecanal, TRC
Product Code. 30007816
Change view
Click to view available options
Quantity:
500 mg
5 g
25 g
Unit Size:
25g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30007816 500 mg 500mg
30011530 5 g 5g
30008804 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30007816 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT291440500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 124-25-4
Molecular Formula C14 H28 O
Molecular Weight (g/mol) 212.37
Synonym Tetradecanal, 1-Tetradecanal, Aldehyde Peche, Myristinaldehyde, Myristylaldehyde, NSC 66435, Peach Aldehyde, Tetradecanaldehyde, Tetradecyl Aldehyde, n-Tetradecanal, n-Tetradecyl Aldehyde
IUPAC Name tetradecanal
SMILES CCCCCCCCCCCCCC=O
Especificaciones
Quantity 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H28O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h14H,2-13H2,1H3
Formula Weight 212.214
Chemical Name or Material Tetradecanal
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.