Learn More
Tetracyline hydrochloride, MP Biomedicals™
Código de producto. 11473391 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100g
25g
5g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11473391
Marca: MP Biomedicals 0210301180
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Identificadores de productos químicos
CAS 64-75-5
Molecular Formula C22H25ClN2O8
Molecular Weight (g/mol) 480.898
InChI Key HTXDZWDXSWLLLW-FMZCEJRJSA-N
Synonym tetracycline hydrochloride
PubChem CID 129628373
IUPAC Name (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(dimethylamino)-3,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride
SMILES CC1(C2CC3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O.Cl
Especificaciones
Color Yellow
Quantity 100 g
Formula Weight 480.9
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material Tetracyline hydrochloride
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado