Learn More
Tetrabromophenolphthalein Ethyl Ester, Potassium Salt, Indicator Grade
Product Code. 16640832 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
1g
25g
5g
Product Code. 16640832
Brand: Thermo Scientific Acros 151580250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62637-91-6 | C22H13Br4KO4 | 700.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 62637-91-6
Molecular Formula C22H13Br4KO4
Molecular Weight (g/mol) 700.06
MDL Number MFCD00011662
InChI Key WCIQBKUTYDIBJC-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23689366
SMILES [K+].CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(C1=CC(Br)=C([O-])C(Br)=C1)=C1C=C(Br)C(=O)C(Br)=C1
Specifica
Merck Index 15, 9331
Infrared Spectrum Authentic
IUPAC Name potassium 2,6-dibromo-4-[(3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]methyl]benzen-1-olate
Formula Weight 700.05
Grade Extra Pure
Packaging Glass bottle
Specific Extinction 660 min. (600 nm, ethanol)
Color Black/Blue to Blue
Quantity 25 g
Physical Form Crystalline Powder or Granules
Chemical Name or Material Tetrabromophenolphthalein ethyl ester, potassium salt
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato