Learn More
Tetrabromobisphenol S, TRC
Product Code. 30138625
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30138625 25 g 25g
30136754 100 g 100g
17901005 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30138625 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT29111025G
This item is not returnable. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39635-79-5
Molecular Formula C12 H6 Br4 O4 S
Molecular Weight (g/mol) 565.8546
Synonym 4,4'-Sulfonylbis[2,6-dibromophenol], 2,6-Dibromo-4-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)sulfonylphenol, 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol S, 3,5,3',5'-Tetrabromobisphenol S, 4,4'-Dihydroxy-3,5,3',5'-tetrabromodiphenyl sulfone, Bis(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl) sulfone, Bis(4-hydroxy-3,5-dibromophenyl) sulfone, EB 400S, FG 400S, FR 640, Flame Cut 160R, NFPP, Tetrabromobisphenol S
IUPAC Name 2,6-dibromo-4-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)sulfonylphenol
SMILES Oc1c(Br)cc(cc1Br)S(=O)(=O)c2cc(Br)c(O)c(Br)c2
Spécification
Quantity 25 g
InChI Formula InChI=1S/C12H6Br4O4S/c13-7-1-5(2-8(14)11(7)17)21(19,20)6-3-9(15)12(18)10(16)4-6/h1-4,17-18H
Formula Weight 561.672
Chemical Name or Material Tetrabromobisphenol S
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.