Learn More
Tetra-n-butylammonium iodotetrachloride, 95%
Product Code. 11360114
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
11360114 25 g 25g
11350114 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11360114 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L00574.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 15625-59-9 | C16H36Cl4IN | 511.175 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15625-59-9
Molecular Formula C16H36Cl4IN
Molecular Weight (g/mol) 511.175
MDL Number MFCD00051851
InChI Key HBZJAVINJZUOEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetra-n-butylammonium iodotetrachloride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, tetrachloroiodate 1-, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, tetrachloroiodate 1-1:1, tetrabutylammonium ion; tetrachloro-?_-iodanuide
PubChem CID 73555556
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.Cl[I-](Cl)(Cl)Cl
Specifica
Melting Point 135°C to 139°C
Quantity 25 g
Sensitivity Light sensitive
Formula Weight 511.19
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material Tetra-n-butylammonium iodotetrachloride
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.