Learn More
Tetra-n-butylammonium Bromide, Sigma-Aldrich™
Beschreibung
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalysis.
Spezifikation
Spezifikation
| Melting Point | 100°C to 103°C |
| Density | 1.15 g/cm3 |
| Molecular Formula | (CH3CH2CH2CH2)4NBr |
| MDL Number | MFCD00011633 |
| Quantity | 250 g |
| Synonym | Tetra-n-butylammonium bromide, TBAB, Tetra-n-butylammonium bromide |
| Molecular Weight (g/mol) | 322.37 |
| Grade | Research |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?