Learn More
tert-Butyl Bromoacetate, TRC
Artikelnummer. 30338987
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
30338987 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30338987 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB69074510G
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material tert-Butyl Bromoacetate
CAS 5292-43-3
Molecular Formula C6H11BrO2
Quantity 10 g
Synonym 1,1-Dimethylethyl 2-Bromoacetate, 1,1-Dimethylethyl bromoacetate, 1,1-Dimethylethyl monobromoacetate, 2-Bromoacetic Acid tert-Butyl Ester, Bromoacetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, Bromoacetic Acid tert-Butyl Ester, NSC 82470, tert-Butyl 2-Bromoacetate, tert-Butyl Bromoacetate, tert-Butyl alpha-Bromoacetate, t-Butylbromoacetate
InChI Formula InChI=1S/C6H11BrO2/c1-6(2,3)9-5(8)4-7/h4H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CBr
IUPAC Name tert-butyl 2-bromoacetate
Molecular Weight (g/mol) 195.05
Formula Weight 193.9942
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.