Learn More
tert-Butyl Bromoacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | tert-Butyl Bromoacetate |
| CAS | 5292-43-3 |
| Molecular Formula | C6H11BrO2 |
| Quantity | 10 g |
| Synonym | 1,1-Dimethylethyl 2-Bromoacetate, 1,1-Dimethylethyl bromoacetate, 1,1-Dimethylethyl monobromoacetate, 2-Bromoacetic Acid tert-Butyl Ester, Bromoacetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, Bromoacetic Acid tert-Butyl Ester, NSC 82470, tert-Butyl 2-Bromoacetate, tert-Butyl Bromoacetate, tert-Butyl alpha-Bromoacetate, t-Butylbromoacetate |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H11BrO2/c1-6(2,3)9-5(8)4-7/h4H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)CBr |
| IUPAC Name | tert-butyl 2-bromoacetate |
| Molecular Weight (g/mol) | 195.05 |
| Formula Weight | 193.9942 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?