Learn More
tert-Butyl alcohol, anhydrous, 99.5%
Product Code. 11304218
Click to view available options
Quantity:
250 mL
1 L
4 L
Unit Size:
1 L
250mL
4 L
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11304218
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041470.K2
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Solvent in Sol-Gel precursor applications | CAS: 75-65-0 | C4H10O | 74.123 g/mol
Solvent in Sol-Gel precursor applications.tert-Butyl alcohol is used as a solvent and an ethanol denaturant. It is an active ingredient paint remover. It acts as an intermediate in the production of methyl tertiary butyl ether and ethyl tertiary butyl ether by reaction with methanol and ethanol. It is also used in the preparation of tert-butyl chloride, tert-butyl hydroperoxide, isobutylene and methyl methacrylate. It serves as a fuel additive as well as a gasoline octane booster.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-65-0
Molecular Formula C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.123
MDL Number MFCD00004464
InChI Key DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
PubChem CID 6386
ChEBI CHEBI:45895
IUPAC Name 2-methylpropan-2-ol
SMILES CC(C)(C)O
Spezifikation
Melting Point 25°C
Color Colorless
Density 0.786 g/mL
Boiling Point 83°C
Flash Point 11°C (52°F)
Linear Formula (CH3)3COH
Refractive Index 1.387
Quantity 1 L
UN Number UN1120
Beilstein 906698
Merck Index 14,1542
Solubility Information Miscible with water,ethanol,ethyl ether and chloroform.
Formula Weight 74.12
Percent Purity 99.5%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material tert-Butyl alcohol, Anhydrous
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt