Learn More
3M™ Nomad™ Terra Heavy Traffic Entrance Matting 8100
Description
- Unbacked scraper matting designed for high traffic applications
- High quality vinyl offers excellent crush resistance
- Unbacked, open construction of the mat allows water to drain and soil to pass through, out of sight
- Easily vacuum out trapped dirt
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x W) | 610 x 91.4 cm |
| For Use With (Application) | Heavy traffic areas |
| Model | Nomad™ Terra Dirt Control Mats |
| Thickness (Metric) | 17 mm |
| Color | Silver |
| Length (Metric) | 610 cm |
| Material | Elastic Vinyl |
| Width (Metric) | 91.4 cm |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?