Learn More
Terbium Standard: Tb @ 10000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Description
Terbium Standard: Tb @ 10000 μg/mL in 5% HNO3
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Terbium |
| CAS | 7440-27-9 |
| Methods | ICP/ICP-MS |
| Analyte or Component Names | Terbium |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | Tb |
| Concentration | 10000 μg/mL |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Terbium ingot, Terbium foil |
| InChI Formula | InChI=1S/Tb |
| Show More |
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?