Learn More
Eppendorf™ Temperature Sensor Device for Mastercycler
Alle ansehen Eppendorf Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
For Use With (Equipment):
Mastercycler, 384-well
Mastercycler, 96-well
missing translation for 'unitSize'
Each
Beschreibung
- Measuring device without temperature sensor
- Sensor for 96 well and 384 well blocks, sold separately
- Simple, rapid verification and adjustment
- Automatic adjustment with Mastercycler software, version 2.10 or higher
- Can be third-party adjusted
Spezifikation
Spezifikation
| Content And Storage | Requires Temperature Sensor |
| For Use With (Equipment) | Mastercycler, 96-well |
| Description | Single Channel |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur