Tekniske data
Tekniske data
| Boiling Point | 380.0°C |
| Melting Point | 224.0°C |
| Color | White to Yellow |
| Physical Form | Powder |
| Quantity | 25 g |
| Assay Percent Range | 98.5% min. (ex Cl) (Argentometry) |
| Linear Formula | TeCl4 |
| Fieser | 09,443; 10,377; 12,457; 16,316 |
| Merck Index | 15, 9268 |
| Solubility Information | Solubility in water: may decompose. Other solubilities: forming teo2 and hcl, soluble in absolute alcohol and toluene |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Tellurium(IV) chloride
- Danger
- Serious eye damage/eye irritation Category 1
- Skin corrosion/irritation Category 1 B
- H318-Causes serious eye damage.
- H314-Causes severe skin burns and eye damage.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?