Learn More
Taurine, MedChemExpress
Description
Taurine, a sulphur-containing amino acid and an organic osmolyte involved in cell volume regulation, provides a substrate for the formation of bile salts, and plays a role in the modulation of intracellular free calcium concentration. Taurine has the ability to activate autophagy in adipocytes.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Taurine |
| CAS | 107-35-7 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C2H7NO3S |
| Quantity | 5 g |
| Synonym | 2-Aminoethanesulfonic acid |
| Solubility Information | H2O : 25 mg/mL (199.76 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (7.99 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | NCCS(=O)(O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 125.15 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?