Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human TNF Superfamily Pathway, Fast 96-well
Alle ansehen Applied Biosystems ProdukteBeschreibung
These 96-well plates are pre-configured with the most appropriate TaqMan™ Gene Expression Assays for a specific biological process, pathway, or disease state. Each plate contains predefined assays and endogenous controls dried-down in the wells, ready for accurate assessment of an entire gene signature in one simple experiment. The TaqMan™ Array Human TNF Superfamily Pathway 96-well Plate contains 92 assays to TNF Superfamily pathway associated genes and 4 assays to candidate endogenous control genes.
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Array Plate |
| Format | 96-array Plate |
| Species | Human |
| Content And Storage | Each TaqMan™ Array Plate well contains a single TaqMan™ Assay for one 10 μL reaction. The plates can be stored at room temperature or at 4°C. |
| Form | Dried Down |
| Includes | TaqMan Assay for One 10 uL Reaction |
| Internal Probe Modification | MGB (Minor Groove Binder) (3'), Non-Fluorescent Quencher (3'), FAM (5') |
| Label or Dye | FAM |
| Product Line | TaqMan |
| Quantity | 1 x 96-well plate |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?