Learn More
Thermo Scientific Chemicals TAPS, 0.2M buffer soln., pH 8.0
Product Code. 15433109
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mL
250 mL
Unit Size:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
15433109 250 mL 250mL
15423109 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15433109 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. J60322.AK
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 91000-53-2265.256 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91000-53-2
Molecular Weight (g/mol) 265.256
Spécification
Concentration 0.2 M
pH 8.0
Physical Form Liquid
Quantity 250 mL
Chemical Name or Material TAPS
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.