Learn More
Descrizione
- WHEATON™ tubular dram vials are manufactured from clear 5.1 expansion borosilicate glass and use WHEATON™ black polypropylene caps with foil liner
- Both vials and caps are suitable for storage, display, sample collection and apothecary applications
- The vials have a buttress thread finish and fit with the buttress thread black polypropylene dram vial caps with foil liner and range from 1.75 mL to 28 mL in volume
- Black polypropylene foil lined dram vial caps are sold separately
Specifica
Specifica
| Color | Clear |
| Diameter (Metric) Outer | 20.25 mm |
| Material | Borosilicate Glass (Type 1, Class B) |
| Pre-slit | No |
| Sterility | Non-sterile |
| Volume (Metric) | 7 mL |
| Closure Type | Screw Cap |
| Quantity | 264/Pk. |
| Marking Spot | No |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?