Learn More
MedChemExpress SYBR Green qPCR Master Mix (Low ROX)
Especificaciones
Especificaciones
| Content And Storage | Stored at -20°C protecting from light, and is stable for up to 18 months. Avoid repetitive freeze-thaw cycles while using. For immediate use, components may be stored at 2°C to 8°C. |
| Product Type | Kits |
| Quantity | 2000 Reactions |
| Shipping Condition | Room temperature |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?