Learn More
uvex suXXeed Safety Glasses
Codice prodotto. 17737679 Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lens Tint:
Clear
Gray (23%)
Dimensione della confezione:
Each
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lens Tint Dimensione della confezione
17737679 Gray (23%) Each
17727679 Clear Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17737679 Fornitore uvex N. del fornitore 9181281
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.45 EUR
    13.56 EUR / Pack of 1
    Save 0.89 EUR
    6% Off
Estimated Shipment: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
The Uvex suXXeed protects you all day at work and in many situations.
Sporty safety glasses with a dynamic design that appeals.
General features
  • Sporty safety glasses with a dynamic design that appeals
  • Robust polycarbonate lens with proven uvex supravision coating technology – permanently anti-fog and scratch-resistant lens
  • Optional extra frame provides greater protection against particles, dust and dirt
  • Metal-free
Protection features
  • UV400 – 100% protection against dangerous UVA and UVB radiation to 400 nm
Comfort features
  • Ergonomically shaped arms with soft ear pieces ensure a comfortable and secure fit without creating pressure points
  • Soft, flexible nose pad adapts to the wearer and ensures a comfortable, pressure-free fit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lens Type Supravision Excellence
Lens Coating Anti-fog, Scratch-resistant
Color Anthracite, Lime
Certifications/Compliance (Europe) EN 166, EN 172
Lens Tint Gray (23%)
Product Type Ergonomic Safety Glasses
Material Polycarbonate
Disposable Reusable
Lens Material Polycarbonate
Frame Material Plastic
UV Protection UV400
Frame Type Standard
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.