Learn More
Suramin sodium salt, MedChemExpress
Description
Suramin sodium salt is a potent inhibitor of sirtuins: SirT1 (IC50=297 nM), SirT2 (IC50=1.15 μM), and SirT5 (IC50=22 μM). Suramin sodium salt is a competitive inhibitor of reverse transcriptase (DNA topoisomerase II: IC50=5 μM). Suramin sodium salt is a potent SARS-CoV-2 RNA-dependent RNA polymerase (RdRp) inhibitor. Suramin sodium salt efficiently inhibits IP5K and is an antiparasitic, anti-neoplastic and anti-angiogenic agent.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Suramin sodium salt |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 129-46-4 |
| Color | Off-White |
| Quantity | 50 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C51H34N6Na6O23S6 |
| For Use With (Application) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Suramin hexasodium salt |
| Solubility Information | H2O : ≥ 200 mg/mL (139.94 mM) ∣DMSO : 83.33 mg/mL (58.31 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?