Learn More
Sulfur Dioxide Solution, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15652690 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity unitSize
15652690 100 g 100g
15672690 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15652690 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 247626100G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Kemiska identifierare
CAS 7782-99-2
Molecular Formula H2O3S
Molecular Weight (g/mol) 82.073
MDL Number MFCD00011335
InChI Key LSNNMFCWUKXFEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulphurous acid, sulfur dioxide solution, schweflige saure german, h2so3, unii-j1p7893f4j, schweflige saure, acide sulfureux, acido sulfuroso, schweflige saeure, trioxosulfuric acid
PubChem CID 1100
ChEBI CHEBI:48854
IUPAC Name sulfurous acid
SMILES OS(=O)O
Specifikationer
Quantity 100 g
Linear Formula H2SO3
UN Number 1833
Formula Weight 82.08g/mol
Percent Purity ≥6%
Grade ACS Reagent
Residue after Ignition ≤0.005%
Density 1.03g/mL at 25°C; Vapor Density: 2.3 (vs air)
Chemical Name or Material Sulfur Dioxide Solution
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.