Learn More
Sulfathiazole-d4 (benzene-d4), CDN
Product Code. 30324946
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.005 g
0.01 g
Unit Size:
0.01g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30324946 0.005 g 0.01g
30317565 0.01 g 0.01g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30324946 Supplier CDN Supplier No. CDND73990.005G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 08-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material Sulfathiazole-d4
CAS 1020719-89-4
Molecular Formula C9 2H4 H5 N3 O2 S2
Quantity 0.005 g
Synonym Sulfathiazole D4 (benzene D4)
InChI Formula InChI=1 S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6 H,10H2,(H,11,12)/i1D,2 D,3 D,4 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1N)S(=O)(=O)Nc2nccs2
IUPAC Name 4-amino-2,3,5,6-tetradeuterio-N-(1,3-thiazol-2-yl)benzenesulfonamide
Molecular Weight (g/mol) 259.34
Formula Weight 259.0387 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.