Learn More
Sulfamonomethoxine, MedChemExpress
Beschreibung
Sulfamonomethoxine is a long acting sulfonamide antibacterial agent, used in blood kinetic studies,and blocks the synthesis of folic acid by inhibiting synthetase of dihydropteroate.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Sulfamonomethoxine |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 1220-83-3 |
| Color | White |
| Quantity | 50 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C11H12N4O3S |
| For Use With (Application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (356.76 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.57 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NC=NC(OC)=C2)=O |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?