missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfamethizole, TRC

Product Code. 30418457
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
30418457 10 g
30415837 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30418457 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCS68900510G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-08-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 144-82-1
Molecular Formula C9 H10 N4 O2 S2
Molecular Weight (g/mol) 270.3313
Synonym Sulfamethizole, 4-amino-N-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide, Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-, Sulfanilamide, N1-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)- (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-5-sulfanilamido-1,3,4-thiadiazole, 2-Sulfanilamido-5-methyl-1,3,4-thiadiazole, 4-Amino-N-(5-methyl-[1,3,4]thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide, 5-Methyl-2-sulfanilamido-1,3,4-thiadiazole, Ayerlucil, Famet, Lucosil, Methazol, Microsul, N-(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-4-aminobenzenesulfonamide, N1-(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfanilamide, Renasul, Rufol, Salimol, Sulfamethiazole, Sulfamethizol, Sulfamethizole, Sulfamethylthiadiazole, Sulfapyelon, Sulfstat, Sulfurine, Sulphamethizole, Tetracid, Thidicur, Thiosulfil, Thiosulfil Forte, Ultrasul, Urocydal, Urodiaton, Urolucosil, Urosulfin, VK 53
IUPAC Name 4-amino-N-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide
SMILES Cc1nnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)s1

Spezifikation

Quantity 10 g
InChI Formula InChI=1S/C9H10N4O2S2/c1-6-11-12-9(16-6)13-17(14,15)8-4-2-7(10)3-5-8/h2-5H,10H2,1H3,(H,12,13)
Formula Weight 270.0245
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Sulfamethizole
Grade HPLC
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.