missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfamethizol 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Code produit 30326988
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30326988 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30326988 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA16998000AL1000
 Restricted Item
Estimated Shipment: 21-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Chemical Name or Material Sulfamethizole
CAS 144-82-1
Analyte or Component Names Sulfamethizole
Shipping Condition +20°C
Molecular Formula C9 H10 N4 O2 S2
Concentration 1000 μg/mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym Sulfasalazine Imp. J (EP), Sulfamethizole, 4-amino-N-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide, Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-, Sulfanilamide, N1-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)- (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-5-sulfanilamido-1,3,4-thiadiazole, 2-Sulfanilamido-5-methyl-1,3,4-thiadiazole, 4-Amino-N-(5-methyl-[1,3,4]thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide, 5-Methyl-2-sulfanilamido-1,3,4-thiadiazole, Ayerlucil, Famet, Lucosil, Methazol, Microsul, N-(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-4-aminobenzenesulfonamide, N1-(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfanilamide, Renasul, Rufol, Salimol, Sulfamethiazole, Sulfamethizol, Sulfamethylthiadiazole, Sulfapyelon, Sulfstat, Sulfurine, Sulphamethizole, Tetracid, Thidicur, Thiosulfil, Thiosulfil Forte, Ultrasul, Urocydal, Urodiaton, Urolucosil, Urosulfin, VK 53, Sulfamethizol
InChI Formula InChI=1S/C9H10N4O2S2/c1-6-11-12-9(16-6)13-17(14,15)8-4-2-7(10)3-5-8/h2-5H,10H2,1H3,(H,12,13)
SMILES Cc1nnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)s1
IUPAC Name 4-amino-N-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 270.3313
Quantity 1 mL
Formula Weight 270.0245 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.