Learn More
Sulcotrione, MedChemExpress
Beschreibung
Sulcotrione is a β-triketone herbicide which can inhibit hydroxyphenylpyruvate dioxygenase (HPPD).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Sulcotrione |
| CAS | 99105-77-8 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C14H13ClO5S |
| Quantity | 100 mg |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (304.16 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O=C(C1C(CCCC1=O)=O)C2=C(C=C(S(C)(=O)=O)C=C2)Cl |
| Molecular Weight (g/mol) | 328.77 |
| Formula Weight | 328.77 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?