missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sudan III, C.I. 26100, Supelco™

Product Code. 15895600
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
Unit Size:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15895600 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Product Code. 15895600 Supplier Supelco Supplier No. 1117470025
 Restricted Item
Estimated Shipment: 26-11-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications

Spezifikation

Melting Point 199°C (Decomposition)
CAS 85-86-9
MDL Number MFCD00003905
Synonym Sudan III, C.I. 26100, 1-(4-Phenylazophenylazo)-2-naphthol, Sudan III, C.I. 26100
Quantity 25 g
Molecular Weight (g/mol) 352.39
Grade Research
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.