Learn More
Strontium Nitrate, Supelco™
Specifica
Specifica
| Boiling Point | 645°C/1013 hPa |
| Melting Point | 570°C |
| CAS | 10042-76-9 |
| Quantity | 250 g |
| Molecular Formula | Sr(NO3)2 |
| MDL Number | MFCD00011248 |
| Synonym | Strontium nitrate, Strontium nitrate |
| Molecular Weight (g/mol) | 211.63 |
| Grade | Research |
| Density | 2.986 g/cm3 at 20°C |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?