Learn More
Strontium Chloride, 99-102%, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Shop All Fisher Chemical ProductsTekniske data
Tekniske data
| Melting Point | 115°C |
| Color | White |
| pH | 5.0 to 7.0 |
| Physical Form | Solid |
| Quantity | 250 g |
| Formula Weight | 266.62g/mol |
| Packaging | Plastic powder jar |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Strontium chloride hexahydrate
- Danger
- Serious eye damage/eye irritation Category 1
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H318-Causes serious eye damage.
- H335-May cause respiratory irritation.
- H315-Causes skin irritation.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?