Learn More
Strontium AA Standard: Sr @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Description
Strontium AA Standard: Sr @ 1000 μg/mL in 5% HNO3
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Strontium |
| CAS | 7440-24-6 |
| Methods | AA/GFAA |
| Analyte or Component Names | Strontium |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | Sr |
| Concentration | 1000 μg/mL |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Sr |
| InChI Formula | InChI=1S/Sr |
| Show More |
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?