Description
STING/TMEM173 Monoclonal antibody specifically detects STING/TMEM173 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
| Antigen | STING/TMEM173 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | STING1/8187R |
| Concentration | 0.2 mg/ml |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL |
| Formulation | 10mM PBS with 0.05% BSA |
| Gene Alias | endoplasmic reticulum IFN stimulator, Endoplasmic reticulum interferon stimulator, ERIS, FLJ38577, hMITA, hSTING, Mediator of IRF3 activation, MITA, mitochondrial mediator of IRF3 activation, MPYS, NET23, N-terminal methionine-proline-tyrosine-serine plasma membrane tetraspanner, SAVI, Stimulator of interferon genes protein, stimulator of interferon protein, sting, STING-beta, TMEM173, transmembrane protein 173 |
| Host Species | Rabbit |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?