Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Silicone Rubber Discs
Beskrivning
Reduce opportunity for leakage in caps, injection ports and other applications. Translucent silicone material provides excellent performance over a wide temperature range. Thermo Scientific™ Sterilin™ Silicone Rubber Discs are suitable in a wide variety of applications.
- Translucent
- Operate over a wide temperature range: -50° to +200°C
- Autoclavable
- Not available in all geographic regions
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Silicone Rubber |
| No. per Case | 100 |
| Sterility | Sterile |
| Temperature Range (Metric) | -50° to +200°C |
| Thickness (Metric) | 1.6mm |
| Product Line | Sterilin |
| Diameter (Metric) | 56 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Shape | Round |
| Product Type | Silicone Rubber Disc |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?