Learn More
Agencinox™ Stainless Steel Trolleys
Beskrivelse
- Heavy duty structure
- Easy cleaning
- With 2 handles, shaped trays
- Frame: 18/10 stainless steel tube diam. 25mm
- Castors diam. 75mm
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensions (L x W) | 750 x 500 mm |
| Product Type | Trolley |
| Includes | Shelves |
| Load Bearing Capacity (Metric) | 100 kg |
| Material | 18/10 Stainless Steel |
| No. of Shelves | 2 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?