Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 100 mm Dia., in Micrometer Pore Sizes with ISO 3310/1
Product Code. 10750653 Shop All Retsch Products
Click to view available options
Pore Size:
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
140 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
500 μm
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Unit Size:
Each
Product Code. 10750653
Brand: RETSCH 60.106.000150
Only null left
Add to basket
Add to basket
For use with Vibratory Sieve Shaker AS 200 control
  • ISO 3310/1
  • Available in a wide range of pore sizes
Tekniske data
Quantity 1 Each
Pore Size 150 μm
Type Test Sieve
Certifications/Compliance ISO 3310/1
For Use With (Equipment) Shaker AS 200
Includes Certificate indicating Compliance
Height (Metric) 40mm
For Use With (Application) For separation, fractioning, particle size determination
Diameter (Metric) Outer 100 mm
Frame Material Stainless Steel
Mesh Material Stainless Steel
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.