Learn More
Beskrivelse
- Incl. multilingual safety sticker for content labelling, with filling tap made of stainless steel (1.4301)
- Incl. ventilation, NBR seals and aluminium screw cap integrated flame arrester and plastic protective ring
Tekniske data
Tekniske data
| Product Type | Safety Can |
| Capacity (English) | 2.6 gal. |
| Capacity (Metric) | 10 L |
| Color | Gray |
| For Use With (Application) | safe distribution and dosing of flammable liquids |
| Material | Stainless Steel |
| Quantity | 1 |
| Width (English) | 6.69 in. |
| Width (Metric) | 170.00 mm |
| Height (English) | 11.02 in. |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?