Learn More
De Buyer™ Stainless Steel Pastry Bowls
Tekniske data
Tekniske data
| Product Type | Pastry Bowl |
| Material | Stainless Steel |
| For Use With (Application) | For making mixtures, mixing, Whisking, heating by bain-marie, for storing a preparation or ingredients |
| For Use With (Equipment) | Fridge, deep-freezer, blast-chiller and oven |
| Height (Metric) | 90 mm |
| Quantity | Each |
| Shape | Flat bottom |
| Sterility | Sterile |
| Volume (Metric) | 1 L |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?