Learn More
Gilson™ Stainless Steel Frit
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (Metric) Frit | 0.23 cm |
| Diameter (Metric) Ring | 0.63 cm |
| For Use With (Equipment) | For Inline Solvent Filter |
| Material | Stainless Steel |
| Porosity | 2 μm |
| Thickness (Metric) | 0.16 cm |
| Type | Frit |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?