Learn More
Scientific Industries Stainless Steel Beads
Product Code. 17291752
Click to view available options
Diameter (Metric) Probe:
2.4 mm
3.2 mm
5.0 mm
Unit Size:
Pack of 100
Product Code. 17291752
Brand: Scientific Industries 83041300
Only null left
Add to basket
Add to basket
Stainless Steel Beads come in a variety of sizes and are designed for use in bead beating procedures with Bead Genie bead beater
  • Can be cleaned and reused
Tekniske data
Product Type Beads
Diameter (English) Probe 0.0945 in.
Diameter (Metric) Probe 2.4 mm
Material Stainless Steel
For Use With (Application) Bead Beating
For Use With (Equipment) Bead Genie
Model SI-BS02
Packaging Quantity 100 Pk.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.