Description
- Sporty, lightweight safety spectacles with contoured lens for a great fit on narrow or wider faces
- Robust polycarbonate lens with proven uvex supra-vision coating technology - permanently anti-fog and scratch-resistant lenses
- Combination of soft padding around the brow and ergonomically shaped side arms with soft ear-pieces ensures a comfortable, secure fit without creating pressure points
- Soft, adjustable nose piece allows spectacles to be adapted to the wearer to deliver a comfortable, non-slip and pressure-free fit
- Certified in accordance with EN 166 (personal eye protection) and EN 172 (sunglare filters for industrial use) UV400 - 100% protection against harmful UV radiation to 400 nm
Spécification
Spécification
| Lens Coating | Anti-fog, Scratch-resistant, Anti-scratch |
| Lens Tint | Silver, Mirror |
| Product Type | Safety Glasses |
| Material | Polycarbonate |
| Disposable | Reusable |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Frame Material | TPE |
| UV Protection | UV400 |
| Frame Type | Semi-rimless |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?