Learn More
Beskrivelse
SC-XLBIN is an extra large container made from chemical and water resistant polyethylene.
- Ideal for creating your own custom emergency response kits.
- Large enough to hold plenty of sorbents as well as any tools or minor equipment.
Tekniske data
Tekniske data
| Color | Orange |
| Material | Polyethylene |
| Type | Spill Kit Container |
| For Use With (Application) | Beverage Processing, Chemical, Food Processing, Laboratory, Manufacturing, Maritime, Oil and Gas, Process, Warehouse and Logistics |
| Size | X-Large |
| Weight (Metric) | 32.5 kg |
| Alternate Part Number | SC-XLBIN |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?