Learn More
Beskrivelse
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
- High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
- Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
- Free expert technical support
Tekniske data
Tekniske data
| Packaging | Glass Bottle |
| CAS | 959-24-0 |
| Physical Form | Solid |
| Industry Type | Beta-agonists and Antagonists |
| Quantity | 10 mg |
| Grade | Analytical Standard |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?