Learn More
Solabegron, MedChemExpress
Beschreibung
Solabegron (GW 427353) is a selective β3-adrenergic receptor agonist, stimulating cAMP accumulation in Chinese hamster ovary cells expressing the human β3-AR, with an EC50 value of 22 nM. Solabegron (GW 427353) is being developed for the treatment of overactive bladder and irritable bowel syndrome.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Solabegron |
| Physical Form | Powder |
| CAS | 252920-94-8 |
| Color | Light Brown |
| Quantity | 10 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C23H23ClN2O3 |
| For Use With (Application) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Synonym | GW 427353 |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 33.33 mg/mL (81.12 mM) |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?