missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sodium Tungstate Dihydrate, Supelco™
Spécification
Spécification
| Melting Point | 100°C (Elimination of water of crystallisation) |
| Quantity | 250 g |
| MDL Number | MFCD00149190 |
| Synonym | Sodium tungstate dihydrate, Sodium tungstate dihydrate |
| Molecular Weight (g/mol) | 329.85 |
| Grade | Research |
| Density | 3.23 g/cm3 at 20°C |
| Chemical Name or Material | Sodium Tungstate Dihydrate |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?